Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 warngelben Türen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3053104030541
Additional Details : Gewicht : 81.63000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
990 mm | |
Chemikalienschrank | |
751 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
810 mm | |
90,50 kg | |
Anthrazitgrau, Warngelb | |
520 mm | |
Festes Fenster | |
3 | |
Konform mit DIN EN16121/16122 |
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen | |
493 mm | |
Stahl | |
520 x 810 x 1105 mm | |
493 x 751 x 990 mm | |
Ausziehbar | |
1105 mm | |
CS.110.081.WDFW | |
2 |