Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 warngelber Tür
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3055904030565
Additional Details : Gewicht : 48.78000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
990 mm | |
Chemikalienschrank | |
486 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
545 mm | |
54,00 kg | |
Anthrazitgrau, Warngelb | |
520 mm | |
Festes Fenster, Mit Scharnier links | |
2 | |
Konform mit DIN EN16121/16122 |
2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen | |
493 mm | |
Stahl | |
520 x 545 x 1105 mm | |
493 x 486 x 990 mm | |
Standard | |
1105 mm | |
CS.110.054.WDFW | |
1 |