Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 hellgrauer Tür
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3056404130579
Additional Details : Gewicht : 100.71000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1835 mm | |
Chemikalienschrank | |
486 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
545 mm | |
105,50 kg | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
520 mm | |
Festes Fenster, Scharniere rechts | |
4 | |
Konform mit DIN EN16121/16122 |
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen | |
493 mm | |
Stahl | |
520 x 545 x 1950 mm | |
493 x 486 x 1835 mm | |
Ausziehbar | |
1950 mm | |
CS.195.054.WDFWR | |
1 |