missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CA19-9 Monoclonal Antibody (116-NS-19-9)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA512421

Artikelnummer. 11394633

  • 808.00 CHF / 500 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

MA5-12421 targets CA19-9 in IHC (P) applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-12421 immunogen is human colon carcinoma cell line SW1116.

Mucin glycoprotein is a Sialyl Lewis A structure which is synthesized from type 1 blood group precursor chains and is present in individuals expressing the Lewis A and/or Lewis B blood group antigens. In normal tissues, sialyl Lewis A antigen is present in ductal epithelium of the breast, kidney, salivary gland, and sweat glands. Its expression is greatly enhanced in serum as well as in the majority of tumor cells in gastrointestinal (GI) carcinomas, including adenocarcinomas of the stomach, intestine, and pancreas. Preoperative elevated CA19-9 levels in patients with stage I pancreatic carcinoma decrease to normal values following surgery. When used serially, CA19-9 can predict recurrence of disease prior to radiographic or clinical findings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CA19-9
Monoclonal
Conc. Not Determined
Tissue culture supernatant with 0.09% sodium azide
Mouse
500 μL
Primary
4°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
116-NS-19-9
Unconjugated
CA19 9; CA19.9; CA-19.9
Human colon carcinoma cell line SW1116.
RUO
Human
Antibody
IgG1 κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt