missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CA125/MUC16 Antibody (PD01-13), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-32614
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CA125/MUC16 Monoclonal antibody specifically detects CA125/MUC16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| CA125/MUC16 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 | |
| CA-125, CA125 ovarian cancer antigen, CA125MUC-16, FLJ14303, mucin 16, cell surface associated, mucin-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, Ovarian carcinoma antigen CA125 | |
| Synthetic peptide. (Uniprot: Q8WXI7) | |
| 100 μL | |
| Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Biomarkers | |
| 94025 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| PD01-13 | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur