Learn More
Ca, Mg, Mo, P, Zn @ 2000 μg/g in 75 cSt Öl, VHG™
Artikelnummer. 17990726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 g
400 g
Packungsgröße:
200 Gramm
400 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990726 400 g 400 Gramm
17973956 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17990726 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMA4+MO2000400G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Ca, Mg, Mo, P, Zn @ 2000 μg/g in 75 cSt Öl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6
Verfahren ICP
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Öl
Menge 400 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 2000 μg/g/Magnesium 2000 μg/g/Molybdenum 2000 μg/g/Phosphorus 2000 μg/g/Zinc 2000 μg/g