missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ C9orf86 Recombinant Protein

Artikelnummer. p-3717813
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16131683

Marke: Abnova™ H00055684P01.10ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH02945
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 55684
Molekulargewicht 78.21
Name C9orf86 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MKIVIRGDRNTGKTALWHRLQGRPFVEEYIPTQEIQVTSIHWSYKTTDDIVKVEVWDVVDKGKCKKRGDGLKMENDPQEAESEMALDAEFLDVYKNCNGVVMMFDITKQWTFNYILRELPKVPTHVPVCVLGNYRDMGEHRVILPDDVRDFIDNLDRPPGSSYFRYAESSMKNSFGLKYLHKFFNIPFLQLQRETLLRQLETNQLDMDATLEELSVQQETEDQNYGIFLEMMEARSRGHASPLAANGQSPSPGSQSPVVPAGAVSTGSSSPGTPQPAPQLPLNAAPPSSVPPVPPSEALPPPACPSAPAPRRSIISRPPPWGWRLRGALGRRGQWPPWGGGRACHCLGRHLPLYHRLCRCPVAAVCASELEEAGHWWSPGWALQVLGLQAQCEPALQEGRGQLASARLGGHPGPLGAEPPVFLRDVTEAQEGPVRVCLQRLGRGRLAVGCALPRHLLALRAHLGPQHAYGSASGREP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias FLJ10101/FLJ13045/Parf/RBEL1/bA216L13.9/pp8875
Gebräuchliche Bezeichnung C9orf86
Gensymbol C9orf86
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt