Learn More
Abnova™ C9orf86 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16131683
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131683
Marke: Abnova™ H00055684P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH02945
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 55684
Molekulargewicht 78.21
Name C9orf86 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MKIVIRGDRNTGKTALWHRLQGRPFVEEYIPTQEIQVTSIHWSYKTTDDIVKVEVWDVVDKGKCKKRGDGLKMENDPQEAESEMALDAEFLDVYKNCNGVVMMFDITKQWTFNYILRELPKVPTHVPVCVLGNYRDMGEHRVILPDDVRDFIDNLDRPPGSSYFRYAESSMKNSFGLKYLHKFFNIPFLQLQRETLLRQLETNQLDMDATLEELSVQQETEDQNYGIFLEMMEARSRGHASPLAANGQSPSPGSQSPVVPAGAVSTGSSSPGTPQPAPQLPLNAAPPSSVPPVPPSEALPPPACPSAPAPRRSIISRPPPWGWRLRGALGRRGQWPPWGGGRACHCLGRHLPLYHRLCRCPVAAVCASELEEAGHWWSPGWALQVLGLQAQCEPALQEGRGQLASARLGGHPGPLGAEPPVFLRDVTEAQEGPVRVCLQRLGRGRLAVGCALPRHLLALRAHLGPQHAYGSASGREP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias FLJ10101/FLJ13045/Parf/RBEL1/bA216L13.9/pp8875
Gebräuchliche Bezeichnung C9orf86
Gensymbol C9orf86
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution