missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C9orf72 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-47146UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C9orf72 Polyclonal specifically detects C9orf72 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| C9orf72 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| ALSFTD, chromosome 9 open reading frame 72, FTDALS | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| C9orf72 | |
| A synthetic peptide made to an internal sequence of the human C9orf72 protein [UniProt Q96LT7]. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 203228 | |
| Store at 4C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur