Learn More
SHOWA™ Einwegreinraumhandschuh, Nitril
Click to view available options
Größe:
XS
Klein
Medium
Groß
Extra groß
Beschreibung
Reinraum der Klasse 100 (ISO 5)
- Reingearbeiteter Handschuh aus 100 % Nitril
- ESD-Eigenschaften
- Weiße Farbe, ideal für Reinraum-, Labor- und Lebensmittelverarbeitungsumgebungen, die hohe Anforderungen an die Industriehygiene stellen
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für besseren Halt und eine taktile Unterscheidung
- Das lange Design mit Rollrand gewährleistet Kompatibilität mit Reinraumkleidung
- Kategorie III, zugelassen nach EN 374
- Reinraumbetrieb
- Lebensmittelverarbeitung
- Elektronische Herstellung
- Pharmazeutika
- Labore
- Handhabung von komplexen Teilen
- Farbanwendungen
Bestellinformation
100 Handschuhe pro Polybeutel verpackt, dann doppelt verpackt, dann in den Mehrfacheinsatz des Hauptkartons gelegt, um die Integrität zu gewährleisten. Hergestellt in einer ISO 9002-zertifizierten Fertigungsstätte. 12 Zoll lang (30.5 cm),6 mil dick.
Compliance
Entsprechen 21CFR 170-199.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU-Verordnung 1935/2004 & 10/2011 |
Cleanroom Class | Klasse 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise strukturiert |
Finger Thickness (English) | 5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |