Learn More
IBA Solutions For Life Science C8-Alkine-dUTP
Ein modifiziertes Nukleosid-Triphosphat (3'-modifizierte Oligos), das für spätere Modifikationen mit fluoreszierenden oder nicht-fluoreszierenden Aziden geeignet ist.
Marke:  IBA Solutions For Life Science 5-0612-304
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643638
  • 237.00 CHF /
Verfügbar ab
11-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IBA verfügt über eine Nukleosid-Triphosphat-Syntheseeinrichtung, die ein umfangreiches Sortiment an Triphosphat-Synthesen für viele Anwendungen bietet.
  • Alle Produkte sind doppelt HPLC-gereinigt, entsalzt und durch HPLC und 31P-NMR gut charakterisiert
  • Auch als Monophosphate und Nukleoside erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Geeignet für spätere Modifikationen mit fluoreszierenden oder nicht fluoreszierenden Aziden
1.0 μmol
Ja
Nukleosid-Triphosphat