Learn More
Abnova™ C6orf166 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00055122-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16151143
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH00764
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
48.07
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AKIRIN2
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55122
C6orf166 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
C6orf166/FBI1/FLJ10342/dJ486L4.2
AKIRIN2