Beschreibung
- Bamboo-TwinFlex™ Technologie sorgt für Schnittschutz und Abriebfestigkeit
- Die Bambusfaser ist weich und seidig für mehr Komfort
- Strickbündchen bieten eine sichere Passform
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Ideal für Anwendungen in der Automobil-, Bau-, Getränke-, Glas- und Metallindustrie
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | L |
| Produkttyp | Schnittfester Ärmel |
| Material | Bambusviskose, HPPE, Polyamid |
| Farbe | Grün |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Standardhülle |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Verschlusstyp | Elastisch |
| Saumtyp | Verbunden |
| Stulpenform | Strick |