Learn More
uvex C500 Schnittschutzhandschuhe
Artikelnummer. p-7236922 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17200431 6 10 Paare
15317062 8 1 Stück
15327062 9 1 Stück
15387052 10 1 Stück
15397052 11 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17200431 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6049706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Uvex C500 Handschuhe kombinieren Komfort, Flexibilität und Tastgefühl mit dem höchsten Schnittschutz (Stufe 5/C).Die griffige, weiche Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit.
  • Bambus TwinFlex™ Die Technologie gewährleistet ein sehr hohes Maß an Schnittschutz.
  • Die griffige, weiche Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Sehr flexibel mit gutem Tastgefühl
  • Uvex Climazone Entfernt effektiv überschüssige Wärme und Feuchtigkeit
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Die 3D-Ergo-Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industrie
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Grün
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Bambusviskose, HPPE, Polyamid
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 1X4XC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Bauwesen, Glashandhabung, Logistik, Wartung und Blechbearbeitung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie C500.
Yarn Gauge 15