Learn More
C4-Dihydroceramid, TRC
Artikelnummer. 30358857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358857 5 mg 5 Milligramm
30349573 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30358857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2625605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202467-76-3
Summenformel C22 H45 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 371.6
Synonym Butanamide, N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, Butanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, [R-(R*,S*)]-, N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]butanamide, C4 Dihydroceramide
IUPAC-Name N-[(2S,3R)-1,3-Dihydroxyoctadekan-2-yl]Butanamid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C4 Dihydroceramide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H45NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h20-21,24-25H,3-19H2,1-2H3,(H,23,26)/t20-,21+/m0/s1
Formelmasse 371.3399