Learn More
uvex C300 Wet Cut Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 15367082 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
8
10
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15367082 10 1 Stück
15397082 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15367082 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6054210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die C300 Handschuhe bieten mechanische Abriebfestigkeit mit einer innovativen, weichen und griffigen Beschichtung. Die Bamboo TwinFlex™ Technologie gewährleistet einen hohen Schnittschutz.
  • Die weiche, griffige Beschichtung sorgt für mechanische Abriebfestigkeit bei nassen Anwendungen
  • Die Bamboo TwinFlex™ Technologie bietet eine hohe Schnittfestigkeit
  • Sehr flexibel mit guter Tastempfindlichkeit
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material HPE
Farbe Grün, Schwarz
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material HPPE, Polyamid, Bambusviskose
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 10
Norm EN 388 4X42C.
Serie C300 Wet