Learn More
C3/C3b/C3c Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen C3/C3b/C3c
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850945
Unterlagen ansehen
Proteintech
21337-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16840945
Unterlagen ansehen
Proteintech
21337-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This antibody raised against 1314-1663 aa of human C3 protein recognize C3 alpha chain, C3b alpha' chain, and C3c alpha' chain fragment 2.
Complement component C3 plays a central role in the activation of complement system. Its activation is required for both classical and alternative complement activation pathways. People with C3 deficiency are susceptible to bacterial infection.
Spezifikation
Spezifikation
C3/C3b/C3c
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human
P01024, P01026
24232, 718
C3/C3b/C3c Fusion Protein Ag15537
Primary
-20°C
C3
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARMD9, ASP, C3, C3b, C3c, Complement C3, complement component 3, CPAMD1
C3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
C3/C3b/C3c Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech