Learn More
Abnova™ C21orf25 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16117942
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16117942
Marke: Abnova™ H00025966P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH62323
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 25966
Molekulargewicht 68.42
Name C21orf25 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MRLSPFHLQLEFHMKEKREDLQISWSFISVPEMAVNIQPKALGEDQVAETSAMSDVLKDILKHLAGSASPSVVLITKPTTVKEAQNLQCAASTAQESCPPKPPRAHELKLLVRNIHVLLLSEPGASGHINAVCVVQLNDPVQRFSSTLTKNTPDLMWEEEFTFELNAKSKELHLQISEAGRSSEGLLATATVPLDLFKKQPSGPQSFTLTSGSACGSSVLGSVTAEFSYMEPGELKSWPIPPPVPAAKIEKDRTVMPCGTVVTTVTAVKTKPRVDVGRASPLSSDSPVKTPIKVKVIEKDISVQAIACRSAPVSKTLSSSDTELLVLNGSDPVAEVAIRQLSESSKLKLKSPRKKSTIIISGISKVPSWWLGRCSSGHLSVTCCSSAL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias C21orf25/C21orf258/DKFZp586F0422/DKFZp686O198/MGC71445/TMEM24L
Gebräuchliche Bezeichnung C2CD2
Gensymbol C2CD2
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution