missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C20orf72 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15527132
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15527132 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15527132 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA546304

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: VVAYKDGSPA HPHFMDAELC SQYWTKWLLR LEEYTEKKKN QNIQKPEYSE Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 75%; Human: 100%; Pig: 79%; Rabbit: 86%; Rat: 79%.

The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C20orf72
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen MGME1
Gen-Zugriffsnummer Q9BQP7
Gen-Alias 8430406I07Rik; AI426476; bA504H3.4; C13H20orf72; C20orf72; DDK1; LOW QUALITY PROTEIN: mitochondrial genome maintenance exonuclease 1; MGME1; mitochondrial genome maintainance exonuclease 1; mitochondrial genome maintenance exonuclease 1; MTDPS11; RGD1307465
Gensymbole MGME1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human C20orf72 (aa 295-344).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92667
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.