Learn More
C20orf149 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | C20orf149 |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839384
|
Proteintech
19912-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829384
|
Proteintech
19912-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
C20orf149 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9CR37, Q9H3Y8 | |
66496, 79144 | |
C20orf149 Fusion Protein Ag13740 | |
Primary | |
-20°C | |
PPDPF |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C20orf149, EXPDF, PPDPF, PPDPF,EXPDF | |
Ppdpf | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |