Learn More
C2 Ceramid-1-phosphat, TRC
Artikelnummer. 30349345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349345 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2627101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C2 Ceramide-1-phosphate
CAS 151729-55-4
Summenformel C20 H40 N O6 P
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H40NO6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)19(21-18(2)22)17-27-28(24,25)26/h15-16,19-20,23H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,22)(H2,24,25,26)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COP(=O)(O)O)NC(=O)C
IUPAC-Name [(E,2S,3R)-2-acetamido-3-hydroxyoctadec-4-enyl] Dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 421.51
Formelmasse 421.2593