Learn More
C1orf92 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21031-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840625
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
LRRC71 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf92
Polyclonal
Unconjugated
LRRC71
C1orf92, LRRC71, RP11 356J7.1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
149499
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8N4P6
LRRC71
C1orf92 Fusion Protein Ag15344
150 μL