Learn More
C1orf77 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen C1orf77
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851045
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21456-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16841045
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21456-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a protein serine/threonine phosphatase of the PP2C family. This protein can interact with integrin-linked kinase (ILK/ILK1), a regulator of integrin mediated signaling, and regulate the kinase activity of ILK. Through the interaction with ILK, this protein may selectively affect the signaling process of ILK-mediated glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3beta), and thus participate in Wnt signaling pathway.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf77
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9CY57, Q9Y3Y2
26097, 66511
C1orf77 Fusion Protein Ag14736
Primary
-20°C
CHTOP
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C1orf77, CHTOP, FOP, Friend of PRMT1 protein, pp7704, RP1 178F15.2
Chtop
IgG
Antigen Affinity Chromatography