Learn More
Abnova™ C1orf54 (1-131) 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | C1orf54 (1-131) 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | BC017761 |
| Molekulargewicht | Theoretical M.W. 14.63kDa |
| Plasmid | pCMV-C1orf54 (1-131) partial fragment |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-C1orf54 (1-131) antibody (Mfr. No. H00079630-B04) by Western Blot. |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Wirtsspezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?