Learn More
C1orf107 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21076-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840685
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
INTS5 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf107
Polyclonal
Unconjugated
DIEXF
C1orf107, DEF
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27042
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q68CQ4
DIEXF
C1orf107 Fusion Protein Ag15250
150 μL