missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C16-Ceramid, TRC

Artikelnummer. 30362505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30362505 10 mg
30352913 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30362505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC26290010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24696-26-2
Summenformel C34 H67 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 537.9
Synonym Hexadecanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-, Hexadecanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]- (9CI), Hexadecanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, [R-[R*,S*-(E)]]-, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]hexadecanamide, (2S,3R,4E)-2-N-Palmitoyloctadecasphinga-4-ene, C16-Ceramide, C16-Ceramide, C16:0-Ceramide, Ceramide 16, D-erythro-C16-Ceramide, D-erythro-N-Hexadecanoylsphingenine, D-erythro-N-Palmitoylsphingosine, D-erythro-δ4-Ceramide, N-Hexadecanoyl-D-erythro-ceramide, N-Hexadecanoylsphingosine, N-Palmitoyl 4-sphingenine, N-Palmitoyl ceramide, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, N-Palmitoyl-D-sphingosine, N-Palmitoylsphingosine
IUPAC-Name N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material C16 Ceramide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
Formelmasse 537.5121
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.