Learn More
C11orf79 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen C11orf79
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19906-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19906-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
19906-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human SDHAF2.
SDHAF2, also named asC11orf79, SDHAF2 and SDH5, is a mitochondrial protein needed for the flavination of a succinate dehydrogenase complex subunit required for activity of the complex. SDHAF2 has been shown to be mutated in patients with paragangliomas, also known as familial non-chromaffin paragangliomas type 2.
Spezifikation
Spezifikation
C11orf79
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5RJQ7, Q8C6I2, Q9NX18
361726, 54949, 66072
C11orf79 Fusion Protein Ag13893
Primary
-20°C
SDHAF2
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C11orf79, hSDH5, PGL2, SDH assembly factor 2, SDH5, SDHAF2, SDHAF2, PGL2, SDH5
Sdhaf2
IgG
Antigen Affinity Chromatography