Learn More
C11orf70 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 20780-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| C11orf70 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| C11orf70 | |
| CK070, C11orf70 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 85016 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9BRQ4 | |
| C11orf70 | |
| C11orf70 Fusion Protein Ag14793 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |