Learn More
C11orf49 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20195-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839714
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
C11orf49
Polyclonal
Unconjugated
C11orf49
C11orf49, UPF0705 protein C11orf49
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
295930, 79096
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H6J7
C11orf49, RGD1309540
C11orf49 Fusion Protein Ag14123
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human