Description
- Features a high degree of automation
- Compact design offers a small footprint
- Operates in accordance with DIN 51900 and ISO 1928
- PCI / PCS measurement analysis follows classic isoperibolic methodology
- Easily retractable combustion chamber with active catalytic coating and halogen-resistance is specially designed for the combustion of sample materials containing halogens and sulfur (>3%)
- Compatible with IKA™ C6040 Calwin calorimeter software (sold separately), which allows additional extensions and adaptations, such as the management of measurement data and LIMS
- Includes wear parts and consumables for the first 500 tests including 25 calibrations
- C1.10 combustion chamber is fitted with a large C5010.5 crucible support and a large C6 quartz crucible
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Calorimeter |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 51900, ISO 1928 |
| Enthält | C1.20 Heizgerät |
| Probenbereich | Up to 40,000 J |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20°C to 30°C |
| Spannung | 100/240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?