Learn More
IKA™ C1 Calorimeter Package with C1.10 Combustion Chamber
Artikelnummer. 17257479 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
C1.20 Heizgerät
Erfordert für den Betrieb eine geeignete Wasserkühlversorgung
RC2 Grundlegende Kühlwasserversorgung
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17257479 C1.20 Heizgerät 1 Stück
17237479 RC2 Grundlegende Kühlwasserversorgung 1 Stück
17247479 Erfordert für den Betrieb eine geeignete Wasserkühlversorgung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17257479 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010005635
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The C1 Calorimeter Package with C1.10 Combustion Chamber combines a compact design with a high degree of automation, featuring a light and easily retractable combustion chamber.
  • Features a high degree of automation
  • Compact design offers a small footprint
  • Operates in accordance with DIN 51900 and ISO 1928
  • PCI / PCS measurement analysis follows classic isoperibolic methodology
  • Light and easily retractable combustion chamber
  • Compatible with IKA™ C6040 Calwin calorimeter software (sold separately), which allows additional extensions and adaptations, such as the management of measurement data and LIMS
  • Includes wear parts and consumables for the first 500 tests including 25 calibrations
  • C1.10 combustion chamber is fitted with a large C5010.5 crucible support and a large C6 quartz crucible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Calorimeter
Zertifizierung/Konformität DIN 51900, ISO 1928
Enthält C1.20 Heizgerät
Probenbereich Up to 40,000 J
Temperaturbereich (metrisch) 20°C to 30°C
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz