Learn More
C-15 bis2 -35 Ungerade Alkane, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
N-Heneicosan | 629-94-7 | 1000μg/ml |
N-Hentriacontan | 630-04-6 | 1000μg/ml |
N-Heptacosan | 593-49-7 | 1000μg/ml |
n-Heptadecan | 629-78-7 | 1000μg/ml |
n-Nonacosan | 630-03-5 | 1000μg/ml |
n-Nonadecan | 629-92-5 | 1000μg/ml |
n-Pentacosan | 629-99-2 | 1000μg/ml |
n-Pentadecan | 629-62-9 | 1000μg/ml |
n-Pentatriacontan | 630-07-9 | 1000μg/ml |
n-Tricosan | 638-67-5 | 1000μg/ml |
n-Tritriacontan | 630-05-7 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | C-15 bis 2-35 Ungewöhnliche Alkane |
Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pentadecan; Heptadecan; Nonadecan; Heneicosan; Tricosan; Pentacosan; Heptacosan; Nonacosan; Hentriacontan; Tritricontan; Pentatriacontan |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Element | Pentadecan; Heptadecan; Nonadecan; Heneicosan; Tricosan; Pentacosan; Heptacosan; Nonacosan; Hentriacontan; Tritricontan; Pentatriacontan, Heptadecane, Nonadecane, Heneicosane, Tricosane, Pentacosane, Heptacosane, Nonacosane, Hentriacontane, Tritricontane, Pentatriacontane |
Solvent or Matrix | MeCl |
Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- C15 THROUGH C35 ALK MIX
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
C-15 bis2 -35 Ungerade Alkane, SPEX CertiPrep™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur