Learn More
Ismatec™ C/L™ platingehärtete Silikonpumpenschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
Flussrate:
11,8 ml/min
17,1 ml/min
45 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Beschreibung
- _X000D_
- Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten _X000D_
- Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten _X000D_
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität _X000D_
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung _X000D_
- Verwenden Sie platingehärtete Silikonschläuche für hochreine Anwendungen, bei denen das Ausgasen von Peroxidprodukten nicht zulässig ist _X000D_
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-zugelassen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,14 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Flussrate | 17,1 ml/min |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung |
| Maximaler Druck | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |
| Produkttyp | Schlauch mit Mikrobohrung |