Learn More
C.I.Solvent Orange 3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Solvent Orange 3 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12N4/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13-14H2 |
| Formelmasse | 212.1062 |