Learn More
KD Scientific C-Flex™ Ultra Schläuche für Allegro™ Peristaltikpumpen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
KD Scientific empfiehlt Masterflex™ L/S™ Schläuche, um die beste Leistung Ihrer Allegro Peristaltikpumpe zu erzielen. Die in der Allegro Peristaltikpumpe verwendeten Schläuche sind abhängig von der Pumpenanwendung. Es ist wichtig, Schläuche mit der entsprechenden chemischen Beständigkeit für die jeweilige zu pumpende Flüssigkeit auszuwählen.
- Rezeptur: Thermoplastisches Elastomer. Styrol-Ethylen-Butylen-modifiziertes Blockcopolymer mit Silikonöl
- Säuren: Gut
- Alkalien: Gut
- Organische Lösungsmittel: Nein
- Viskose Flüssigkeiten: Ausreichend
- Sterilflüssigkeiten: Sehr gut
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 31/100 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 760 cm |
| Sterilität | Unsteril |
| Schlauchgröße | L/S 18 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Härte | 60 (Shore A) |