Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Ultra Pumpenschlauch, lichtdurchlässig
Artikelnummer. p-9045006
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Innendurchmesser (metrisch):
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12507396
Marke: Masterflex™ 0643415
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Längste Lebensdauer aller C-Flex™ Formulierungen
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
  • Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, niedrige Spallation, reduzierte Reststoffe und geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Phthalat-frei; DEHP-frei; RoHS; Europäisches Arzneibuch; USP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Material C-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 15
Flussrate 1.100 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Maximaler Druck 2,7 bar
Vakuumstärke 660 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Pumpenschlauch