Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Ultra Pumpenschlauch, lichtdurchlässig
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Innendurchmesser (metrisch):
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
- Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, niedrige Spallation, reduzierte Reststoffe und geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Phthalat-frei; DEHP-frei; RoHS; Europäisches Arzneibuch; USP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,8 mm |
| Material | C-Flex |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 15 |
| Flussrate | 1.100 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/16 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung |
| Mehr anzeigen |