Learn More
Pal International™ Füllige Kappen
Catalog Number p-6927004
67.68 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Hergestellt aus weichem Vliesstoff.PAL International™ Baretthauben sind größer als eine Mob Haube und bieten eine komplette Haarbedeckung für diejenigen mit längeren Haaren.
  • Weiches, leichtes Polypropylen-Vlies mit elastischem Rand
  • Vollständige Haarbedeckung
  • Extrem fusselarm, wodurch sie ideal für Arbeitsumgebungen geeignet sind, in denen eine Kontamination durch lose Fasern ein Risiko darstellen kann
  • Lebensmittelsicher und latexfrei für weniger Reizungen
  • Größer als eine Haube und für längeres Haar entwickelt
  • Einheitsgröße
Produkttyp Baretthaube
Größe Standard
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Ja
Modell D84110
Menge 1.000/Packung