Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Artikelnummer. 15670685
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8.0 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
1106 psi
12 psi (bei 19°C)
15 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1106 psi
Gesamtlänge (metrisch):
106,7 m
106.7 m
107 m
122 m
15.2 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61,0 M
61 m
76,2 m
762.0 m
76 m
91.4 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
Artikelnummer. 15670685
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 0821252S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
  • Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
  • Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
  • Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
  • Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
  • Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 2500 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 762.0 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.062 Zoll
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Dehnung 874 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Sterilität Unsteril
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck Zugfestigkeit: 1106 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche