Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 072 Formel
Artikelnummer. 17993491
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
6,4 mm
9,5 mm
9.5 mm
11,2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximaler Druck:
1196 psi
14 psi (bei 19°C)
17 psi (bei 19°C)
19 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
21 psi (bei 19°C)
24 psi (bei 19°C)
26 psi (bei 19°C)
27 psi
32 psi (bei 19°C)
42 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1196 psi
Zugfestigkeit: 11 psi
Zugfestigkeit: 21 psi
Gesamtlänge (metrisch):
107 m
15 m
152 m
15 m
305 m
4,5 m
4.5 m
46 m
61 m
76 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
120 Meter
15 Meter
152 Meter
305 Meter
4.50 Meter
45 Meter
46 Meter
60 Meter
61 Meter
75 Meter
76 Meter
90 Meter
Artikelnummer. 17993491
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 0721883M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,189 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.374 in.
Außendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 351.1 in.
Gesamtlänge (metrisch) 107 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.094 in.
Dicke (metrisch) 2,4 mm
Zur Verwendung mit Biopharmaceutical Applications
Farbe Opaque
Maximaler Druck 42 psi (bei 19°C)
Produkttyp Schläuche