Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-Schlauch
Artikelnummer. 17903701
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
6,4 mm
9,5 mm
9.5 mm
11,2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximaler Druck:
11 psi
1196 psi
1196 psi
14 psi (bei 19°C)
17 psi (bei 19°C)
19 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
21 psi
21 psi (bei 19°C)
24 psi (bei 19°C)
26 psi (bei 19°C)
27 psi
32 psi (bei 19°C)
42 psi (bei 19°C)
Gesamtlänge (metrisch):
4,5 m
4.5 m
15 m
15 m
46 m
61 m
76 m
107 m
152 m
305 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
120 Meter
15 Meter
152 Meter
305 Meter
4.50 Meter
45 Meter
46 Meter
60 Meter
61 Meter
75 Meter
76 Meter
90 Meter
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
17903701 11,2 mm 26 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 90 Meter
17993711 6,4 mm 32 psi (bei 19°C) 15 m 1,6 mm 120 Meter
15670665 6,4 mm 1196 psi 15 m 1,6 mm 15 Meter
17913501 9,5 mm 20 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
17923421 9,5 mm 20 psi (bei 19°C) 305 m 1,6 mm 305 Meter
17963581 9,5 mm 24 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 75 Meter
17993491 9,5 mm 42 psi (bei 19°C) 107 m 2,4 mm 107 Meter
15600675 9.5 mm 1196 psi 15 m 1.6 mm 15 Meter
15690665 9,5 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
15610675 11,2 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
17933421 12,7 mm 21 psi (bei 19°C) 61 m 2,4 mm 61 Meter
17913561 12,7 mm 21 psi (bei 19°C) 152 m 2,4 mm 152 Meter
17993501 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 15 m 3,2 mm 60 Meter
17943511 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 46 m 3,2 mm 46 Meter
17913511 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 107 m 3,2 mm 107 Meter
17953421 14,3 mm 19 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 60 Meter
15640675 12.7 mm 11 psi 15 m 1.6 mm 15 Meter
15630675 12.7 mm 21 psi 15 m 2.4 mm 15 Meter
15620675 12,7 mm 27 psi 15 m 3,2 mm 15 Meter
15660675 15,9 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 Meter
15670675 17,4 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
17973511 19,05 mm 17 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
17973581 19,1 mm 14 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 45 Meter
15680675 19.1 mm 1196 psi 15 m 3.2 mm 15 Meter
15690675 22.2 mm 1196 psi 15 m 3.2 mm 15 Meter
15600685 25.4 mm 1196 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15610685 28,3 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 Meter
15650665 34,9 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 Meter
15660665 38,1 mm 1196 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Product Code. 17903701 Supplier Saint Gobain Life Sciences™ Supplier No. 0722503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.02 CHF
    507.08 CHF / 90 Meter
    Sparen 182.94 CHF
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biopharmazeutische undurchsichtige C-Flex™ 072 TPE-Schlauch.
C-Flex™ Biopharmazeutische Schläuche sind die originalen, patentierten thermoplastischen Elastomerschläuche, die speziell für die hohen Anforderungen pharmazeutischer und biopharmazeutischer Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitsverarbeitung entwickelt wurden. C-Flex Schläuche für die biopharmazeutische Herstellung sind speziell für aseptische Schweißverbindungen und die Abdichtung von Trennstellen ausgelegt. C-Flex Die Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, und vollständige Validierungs- und Extraktionsprofilprüfberichte sind verfügbar, um die Validierung zu unterstützen. C-Flex Anwendungen.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gamma- und Röntgenbestrahlung sowie im Autoklaven
  • Entspricht den USP Klasse VI und ISO Standards
  • Vollständiges Validierungspaket für alle geförderten Produkte verfügbar C-Flex Produkte
  • Formbar, verklebbar und umformbar für Einwegbaugruppen und Umspritzungen
  • Bleibt flexibel von -45 °C bis +135 °C (-50 °F bis +275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Alle befördert C-Flex Die Produkte sind frei von tierischen Bestandteilen (ADCF )
  • C-Flex 072 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit in Peristaltikpumpenanwendungen aus.
Typische Anwendungen
  • Aseptische Abdichtung von Trennstellen
  • Aseptische Schweißverbindungen
  • Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen
  • Einwegbaugruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,252 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,441 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11,2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,2 in.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,094 in.
Dicke (metrisch) 2,4 mm
Zur Verwendung mit Biopharmazeutische Anwendungen
Farbe Undurchsichtig
Maximaler Druck 26 psi (bei 19°C)
Produkttyp Schläuche