Learn More
Masterflex™ 15M SCHLAUCH C-FLEX 1,42 MM
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,42 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, Nicht-DEHP, Nicht-Phthalat, RoHS, ADCF |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,42 mm |
| Material | C-Flex |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,24 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Schlauchgröße | 34 |
| Farbe | Lichtundurchlässig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 275 °C |