Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche auf Rolle
Artikelnummer. 11836773
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Flussrate:
0.21 bis 130 ml/min
1.100 ml/min
1.700 ml/min
1.800 ml/min
1000 ml/min
2.600 ml/min
2300 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Flussrate unitSize
11836773 14 0.21 bis 130┬áml/min 1 Stück
11826773 13 36 ml/min 1 Stück
11886773 15 1.100 ml/min 1 Stück
11846773 16 480 ml/min 1 Stück
11866773 17 1.700 ml/min 1 Stück
11896773 24 1.800 ml/min 1 Stück
11856773 25 1000 ml/min 1 Stück
11806783 35 2.600 ml/min 1 Stück
11816783 36 3400 ml/min 1 Stück
11876773 18 2300 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11836773 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0642714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    858.00 CHF
    683.36 CHF / 1 Stück
    Sparen 174.64 CHF
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Biokompatibilität von Silikon mit einer ähnlichen chemischen Beständigkeit wie Tygon™
  • Echt Masterflex™ Die Schläuche werden umfangreichen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Lebensdauer der Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Die meisten Formulierungen und —Größen sind stets vorrätig und können noch am selben Tag versendet werden.
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Heißsiegelfähig, schweißbar
  • Kostengünstiges Schlauchmaterial
  • Anwendungsbereiche: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern
  • Eigenschaften: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, undurchsichtig weiß
  • Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material C-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 12200 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 14
Flussrate 0.21 bis 130 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Undurchsichtiges Weiß
Maximaler Druck 2,7 bar
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch