Learn More
Masterflex™ 120M SCHLAUCH CFLEX L/S GR18
Mit diesen Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™. Optimal für Anwendungen in den Bereichen Druck, Saugdruck oder viskose Flüssigkeiten.
Marke: Masterflex™ 06427-35
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Sehr geringe Proteinbindung
- Heißsiegelfähig, schweißbar
- Kostengünstiges Schlauchmaterial
- Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
- Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtundurchlässig, weiß
- Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
7,9 mm | |
Für allgemeine Laboranwendungen, die eine gutes Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer erfordern | |
2.600 ml/min | |
2,7 bar |
Ja | |
C-Flex | |
35 | |
3/8 in. |