Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig
Artikelnummer. 11720999
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11720999
Marke: Masterflex™ 0642436
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™. Optimal für Anwendungen in den Bereichen Druck, Saugdruck oder viskose Flüssigkeiten.
Stellen Sie mit diesem Schlauch eine optimale Leistung der Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche kombinieren die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich wie Tygon™.Ideal für Anwendungen mit Druck, Saugleistung und viskosen Flüssigkeiten.
C-Flex™-Schläuche zeichnen sich durch außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus. Schläuche für allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.
  • Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
  • Los-zu-Los-Konsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Bietet längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschläuche
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Heißsiegelbar, schweißbar
  • Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
  • Erfüllt USP-Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Wirtschaftlich
  • Undurchsichtiges Weiß
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.7 mm
Material C-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 36
Flussrate 4.8 bis 2900 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.2┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Maximaler Druck 20 psi
Vakuumstärke 610 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch