Learn More
Cole-Parmer™ C-Flex ACDF-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- C-Flex ACDF-Schläuche (frei von tierischen Komponenten)
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit,
- Transparente, glatte Oberfläche
- Harz erfüllt Anforderungen von USP und Klasse VI.
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Temperaturbereich: -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
- Sterilisierbar durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | C-Flex |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.96 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.2 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Mehr anzeigen |