Learn More
Cytiva C Chromatographiesäulen
Artikelnummer. 10099209 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
26 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
400 mm
700 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10099209
Marke: Cytiva 19500301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
C-Säulen sind kostengünstige modulare Säulen für die Zufuhr von Niederdruck oder Schwerkraft, die eine gleichmäßige Verteilung des Eluents auf das mittlere Bett ermöglichen, auch ohne Flussadapter.
  • Die Säulen sind in drei Durchmessern und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von losen Medien.
  • Für jeden Säulendurchmesser sind Durchflussadapter erhältlich, die für jede Anwendung optimale Betthöhen ermöglichen, ebenso wie Thermostatmäntel für eine präzise Temperaturregelung.
  • Die Verpackungsbehälter für jeden Säulendurchmesser optimieren die Verpackungsbedingungen.
  • C-Säulen werden mit Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp C Chromatographiesäulen
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Höhe (metrisch) 400 mm
Enthält Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert.
Material Borosilikatglas
Max. Druck 14 psi (1 bar)
Support-Typ Netzstütze aus Polyamid/Polypropylen
Säulentyp Leere Chromatographiesäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Niederdruck- oder Schwerkraft-Trennungen