missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C 646, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18075432
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18075432 50 mg 50 Milligramm
18004992 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18075432 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4200/50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective p300/CBP inhibitor

Selective p300/CREB-binding protein (CBP) inhibitor (Ki = 400 nM). Selective for p300 over six other histone acetyltransferases (HATs). Suppresses histone H3 and H4 acetylation in mouse fibroblast cell lines.

This compound is a mixture of Z:E isomers (∽ 80:20).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 328968-36-1
Summenformel C24H19N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 445.43
MDL-Nummer MFCD01784780
InChI-Schlüssel HEKJYZZSCQBJGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-5-4,5-dimethyl-2-nitrophenyl furan-2-yl methylidene-3-methyl-5-oxopyrazol-1-yl benzoic acid
PubChem CID 2871948
IUPAC-Name 4-(4-{[5-(4,5-dimethyl-2-nitrophenyl)furan-2-yl]methylidene}-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
SMILES CC1=NN(C(=O)C1=CC1=CC=C(O1)C1=CC(C)=C(C)C=C1[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material C 646
Menge 50 mg
Formelmasse 445.42
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.