Learn More
Abnova™ Butyryl Cholinesterase (Horse)
Artikelnummer. 16151760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 Einheiten
Packungsgröße:
500 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16151760 500 Einheiten 500 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16151760 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. P5213.500Units
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    661.00 CHF
    651.74 CHF / 500 Stück
    Sparen 9.26 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Used for Enzyme
#REF!
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Activity
Molekulargewicht 440kDa
Name Butyryl Cholinesterase(Horse)
Vorbereitungsmethode Native protein purified from Horse Serum
Menge 500 Einheiten
Lagerungsbedingungen Store at 4°C.
Regulatorischer Status RUO
Gebräuchliche Bezeichnung BUTYRYL
Assays Butyryl Cholinesterase Assay
Biologische Aktivität ≥4 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes 1 ≥ mole of acetylchoine per minute at 25°C, pH 7.4.
Spezies Horse
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein purified from Horse Serum
Form Lyophilized