Learn More
Butyronitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377925
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
11377925 250 mL 250 Milliliter
11387925 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11377925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02999.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69.107 g/mol
Butyronitrile serves as an intermediate in the chemical and pharmaceutical industries. It is also involved in the preparation of n-butylamine, butanamide and butyric acid. It acts as a precursor to the poultry drug amprolium. Further, it reacts with phosphorochloridic acid diethyl ester to prepare (1-cyano-propyl)-phosphonic acid diethyl ester. It is also employed to study the effect of stereochemical factors on intervalence charge transfer. In addition to this, it is used in electrolyte composition in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butyronitril dient als Zwischenprodukt in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Auch an der Herstellung von n-Butylamin, Butanamid und Buttersäure beteiligt. Vorläuferstoff für das in der Geflügelzucht verwendete Medikament Amprolium. Reagiert darüber hinaus mit Diethylchlorphosphat zu (1-Cyan-propyl)-phosphonsäure-diethylester. Wird in Studien zur Auswirkung stereochemischer Faktoren auf den Intervalenz-Charge-Transfer eingesetzt. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Elektrolytzusammensetzung in Farbstoffsolarzellen.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Alkohol, Ether und Dimethylformamid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 109-74-0
Summenformel C4H7N
Molekulargewicht (g/mol) 69.107
MDL-Nummer MFCD00001968
InChI-Schlüssel KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
PubChem CID 8008
ChEBI CHEBI:51937
IUPAC-Name Butannitril
SMILES CCCC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Butyronitrile
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 0.792
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Strukturformel CH3CH2CH2C≡N
Brechungsindex 1.384
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2411
Beilstein 1361452
Merck Index 14,1597
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,alcohol,ether and dimethylformamide. Slightly soluble in water.
Formelmasse 69.11
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Butyronitrile
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butanenitrile